Hexacloroosmato de dipotasio > 39% Os
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Potassium hexachloroosmate(IV)
197650010 197650050
ACRO197650010EA 260 EUR
ACRO197650010 ACRO197650050
Hexacloroosmato de dipotasio > 39% Os
Hexacloroosmato de dipotasio
Formula: Cl₆K₂Os
MW: 481,14 g/mol
Pto. de fusión: 600 °C
Densidad: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011371
Núm. CAS: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
UN: 3290
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)