2-Decanona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Decan-2-one
A14145.06
A14145.14
A14145.06EA
29.1
EUR
A14145.06
A14145.14
2-Decanona ≥97%
2-Decanona
Purity: 97%
CAS No.: 693-54-9
Molecular Formula: CH3(CH2)7COCH3
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: 3°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1747463
MDL No.: MFCD00009571
Formula:
C₁₀H₂₀O MW: 156,27 g/mol Pto. Ebullición: 210…212 °C Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 0,824 Pto. de inflamación: 86 °C (187 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009571 Núm. CAS: 693-54-9 EINECS: 211-752-6 |