Tricloruro de lantano hidrato 64,5 - 70%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 75.4 EUR
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Tricloruro de lantano hidrato 64,5 - 70%
Tricloruro de lantano hidrato
Formula: Cl₃La·H₂O
Pto. Ebullición: 1000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149753
Núm. CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %