Tricloruro de lantano hidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lantano (III) cloruro hidrato, Lantano tricloruro hidrato
43120.22
43120.36
43120.22EA
79.1
EUR
43120.22
43120.36
Tricloruro de lantano hidrato ≥99.9%
Tricloruro de lantano hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 20211-76-1
Molecular Formula: LaCl3.xH2O
Formula Weight: 245.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
pH: 5
Melting Point: 91° dec.
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00149753
Formula:
Cl₃La·H₂O MW: 263.28 Pto. Ebullición: 1000 Pto. de fusión: 91 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149753 Núm. CAS: 20211-76-1 EINECS: 233-237-5 |