Trisulfato de dilantano hidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dilanthanum trisulphate hydrate
43106.22
43106.36
43106.22EA
101
EUR
43106.22
43106.36
Trisulfato de dilantano hidrato ≥99.9%
Trisulfato de dilantano hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 57804-25-8
Molecular Formula: La2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 566.00(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.821
Melting Point: dec. white heat
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011070
Formula:
La₂O₁₂S₃·H₂O MW: 584.02 Pto. de fusión: Dec. (white heat) Densidad: 2.821 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149760 Núm. CAS: 57804-25-8 EINECS: 233-239-6 |