Litio metilato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44129.14 44129.22
44129.14EA 88.3 EUR
44129.14 44129.22
Litio metilato ≥98%
Litio metilato
Purity: 98+% CAS No.: 865-34-9 Molecular Formula: CH3LiO Formula Weight: 37.98 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3552389 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00036357
Formula: CH₃LiO
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Densidad: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036357
Núm. CAS: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3206
ADR: 4.2,II