Metanol ≥99.9%, CHROMASOLV™, grado gradiente para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
34885-7L 34885-18L 34885-45L 34885-1L 34885-2.5L 34885-4X2.5L 34885-6X1L 34885-30L-RC 34885-200L 34885-10L-RC
34885-7L-REA 379 EUR
34885-7L-R 34885-18L-R 34885-45L-R 34885-1L 34885-2.5L 34885-4X2.5L 34885-6X1L 34885-30L-RC 34885-200L HONC34885-10L-RC
Metanol ≥99.9%, CHROMASOLV™, grado gradiente para HPLC, Riedel-de Haën™
Metanol
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV profile by HPLC
  • Low impurity gradient LC baseline
Beilstein Number: 1098229
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64…65 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.05
Absorbance at 235 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.15
Absorbance at 220 nm Max. 0.30
Absorbance at 210 nm Max. 0.50
HPLC Gradient at 230 nm Max. 2 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 5 mAU
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Vapor Density 1.11 (vs air)
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Autoignition Temperature 725 °F