Ácido metoxiacético 97+%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Methoxyacetic acid

186770010 186770250 186772500
ACRO186770010EA 580 EUR
ACRO186770010 ACRO186770250 ACRO186772500
Ácido metoxiacético 97+%
Ácido metoxiacético
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,174 g/cm³
Pto. de inflamación: 121 °C
Número MDL: MFCD00004308
Núm. CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR