Ácido metoxiacético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22917.0B
B22917.18
B22917.30
AB135072.1000
B22917.0BEA
225
EUR
B22917.0B
B22917.18
B22917.30
ABCRAB135072.1000
Ácido metoxiacético ≥97%
Ácido metoxiacético
Purity: 97%
CAS No.: 625-45-6
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4165
Odour: Odourless
pH: 1.6
Melting Point: 8°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 635800
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004308
Formula:
C₃H₆O₃ Pto. Ebullición: 202…204 °C Pto. de fusión: 8 °C Densidad: 1,174 Pto. de inflamación: 114 °C (237 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004308 Núm. CAS: 625-45-6 EINECS: 210-894-6 UN: 3265 ADR: 8,II |