Cloruro de metoxiacetilo ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: Stabiised with magnesium oxide (MgO) ~ 0,3 %
L03210.06 L03210.14
L03210.06EA 56.4 EUR
L03210.06 L03210.14
Cloruro de metoxiacetilo ≥97% estabilizado
Cloruro de metoxiacetilo
Stabilized with ca 0.3% magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 38870-89-2 Molecular Formula: CH3OCH2COCl Formula Weight: 108.52 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -40° Boiling Point: 112-113° Beilstein Reference: 1740244 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000728
Formula: C₃H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 112…113 °C
Pto. de fusión: < –40 °C
Densidad: 1,185
Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000728
Núm. CAS: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8,II