Cloruro de metoxiacetilo 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
125700100 125700500 125702500
ACRO125700100EA 90.3 EUR
ACRO125700100 ACRO125700500 ACRO125702500
Cloruro de metoxiacetilo 97% estabilizado
Cloruro de metoxiacetilo
Formula: C₃H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 112…113 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,187 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000728
Núm. CAS: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Stabilizer 0.3 % MgO
Titration RCOCl ≥96.0 %