Metoxiacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methoxyacetic ethyl ester
A18770.09
A18770.18
A18770.09EA
49.1
EUR
A18770.09
A18770.18
Metoxiacetato de etilo ≥98%
Metoxiacetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 3938-96-3
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.401
Boiling Point: 44-46°/9mm
Beilstein Reference: 1744761
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009176
Formula:
C₅H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 44…46 °C (9 mmHg) Densidad: 1,00 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009176 Núm. CAS: 3938-96-3 EINECS: 223-521-7 UN: 3272 ADR: 3,III |