Metoxiacetato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methoxyacetic methyl ester
165091000 165095000 165090250
ACRO165091000EA 96 EUR
ACRO165091000 ACRO165095000 ACRO165090250
Metoxiacetato de metilo 99%
Metoxiacetato de metilo
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 129…130 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008451
Núm. CAS: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3954 to 1.3974 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %