Metoxiacetato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methoxyacetic methyl ester
B22528.14
B22528.22
B22528.36
B22528.14EA
29
EUR
B22528.14
B22528.22
B22528.36
Metoxiacetato de metilo ≥99%
Metoxiacetato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 6290-49-9
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH3
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3960
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1742944
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008451
Formula:
C₄H₈O₃ Pto. Ebullición: 129…130 °C Densidad: 1,051 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008451 Núm. CAS: 6290-49-9 EINECS: 228-539-9 UN: 3272 ADR: 3,III |