Bromuro de metilmagnesio 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377381000 377388000
377381000.EA 96 EUR
377381000. 377388000.
Bromuro de metilmagnesio 1 M in THF, AcroSeal®
Bromuro de metilmagnesio
Formula: CH₃BrMg
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000041
Núm. CAS: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to turbid grey to dark purple to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.20 M