Bromuro de metilmagnesio 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
183548000
183541000
183548000.EA
263
EUR
183548000.
183541000.
Bromuro de metilmagnesio 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Bromuro de metilmagnesio
Formula:
CH₃BrMg Densidad: 1,035 g/cm³ Pto. de inflamación: –40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000041 Núm. CAS: 75-16-1 EINECS: 200-844-1 UN: 1928 ADR: 4.3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear to hazy grey to brown to black Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 2.85 to 3.20 M |
Melting point | 120 to 124 °C |
Solubility | (5 % in ethanol) Clear solution |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |