Metacrilato de butilo 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid butyl ester
216620010 216620051
ACRO216620010EA 70.4 EUR
ACRO216620010 ACRO216620051
Metacrilato de butilo 99% estabilizado
Butyl methacrylate
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 163 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009444
Núm. CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ