Sodio dihidrogenofosfato, anhidro ≥98.0%, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato prim.
0571-2.5KGEA 496 EUR
0571-2.5KG 0571-500G 0571-100KG
Sodio dihidrogenofosfato, anhidro ≥98.0%, grado reactivo
Sodio dihidrogenofosfato
Formula: NaH₂PO₄
Pto. de fusión: ∼650 °C
Densidad: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003527
Núm. CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy Metals (as Pb) 0.001%
Insolubles = 0.03%
Moisture (KF) = 0.3%
pH (1%, Water) @25°C 4.4 - 4.7
Purity >= 98%