Sodio etilato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20871.0250 8.20871.1000
8.20871.0250EA 47.7 EUR
8.20871.0250 8.20871.1000
Sodio etilato, Sigma-Aldrich®
Sodio etilato
Formula: C₂H₅NaO
Pto. de fusión: 260 °C
Densidad: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012417
Núm. CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 260 °C
Molar Mass 68.05 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 30 - 50 °C
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously combustible material