Sodio etilato 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L06230.22
L06230.36
L06230.0P
L06230.22EA
34.7
EUR
L06230.22
L06230.36
L06230.0P
Sodio etilato 96%
Sodio etilato
Purity: 96%
CAS No.: 141-52-6
Molecular Formula: NaOCH2CH3
Formula Weight: 68.05
Flash Point: 30°(86°F)
Odour: Irritating
pH: 13
Melting Point:
Formula:
C₂H₅NaO Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 0,868 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012417 Núm. CAS: 141-52-6 EINECS: 205-487-5 UN: 3206 ADR: 4.2,II Índice Merck: 14,8613 |