Sodio etilato 96%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
168592500 168595000 168590025
ACRO168592500EA 49.7 EUR
ACRO168592500 ACRO168595000 ACRO168590025
Sodio etilato 96%, puro
Sodio etilato
Formula: C₂H₅NaO
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Densidad: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012417
Núm. CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3095
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % (NaOC2H5)
Titration with HCl ≥98 % (total NaOC2H5)
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %