Sodio etilato 21% in ethanol, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
213222500 213220010
ACRO213222500EA 53.3 EUR
ACRO213222500 ACRO213220010
Sodio etilato 21% in ethanol, puro
Sodio etilato
Formula: C₂H₅NaO
Pto. Ebullición: 91 °C
Densidad: 0,868 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012417
Núm. CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %