di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0% (by acidimetry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
3828-07EA 626.48 EUR
3828-07 3828-01
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0% (by acidimetry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (Na₂HPO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs