Sodio triacetoxiborohidruro 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22060.22
B22060.14
B22060.06
B22060.22EA
199
EUR
B22060.22
B22060.14
B22060.06
Sodio triacetoxiborohidruro 95%
Sodio triacetoxiborohidruro
Purity: 95%
CAS No.: 56553-60-7
Molecular Formula: Na(CH3CO2)3BH
Formula Weight: 211.94
Melting Point: ca 110° dec.
Beilstein Reference: 4047608
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD00012211
Formula:
C₆H₁₀BNaO₆ MW: 211,94 g/mol Pto. de fusión: ∼ 110 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012211 Núm. CAS: 56553-60-7 UN: 3396 ADR: 4.3,III |