Sodio triacetoxiborohidruro, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43705.0025 8.43705.0100
8.43705.0025EA 203 EUR
8.43705.0025 8.43705.0100
Sodio triacetoxiborohidruro, Sigma-Aldrich®
Sodio triacetoxiborohidruro
Formula: C₆H₁₀BNaO₆
MW: 211,94 g/mol
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012211
Núm. CAS: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3 (4.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 110 - 114 °C
Molar Mass 211.94 g/mol