Sodio triacetoxiborohidruro 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
291820250 291821000 291825000
ACRO291820250EA 86.8 EUR
ACRO291820250 ACRO291821000 ACRO291825000
Sodio triacetoxiborohidruro 97%
Sodio triacetoxiborohidruro
Formula: C₆H₁₀BNaO₆
MW: 211,94 g/mol
Pto. de fusión: 114…118 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012211
Núm. CAS: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %