Sodio hidróxido 5 mol/l (5 N) en solución acuosa, Titrisol®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09913.0001EA 63.3 EUR
1.09913.0001
Sodio hidróxido 5 mol/l (5 N) en solución acuosa, Titrisol®, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.185 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material