Sodio metaborato tetrahidrato, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
36736.A1 36736.A7
36736.A1EA 68.5 EUR
36736.A1 36736.A7
Sodio metaborato tetrahidrato, tech.
Sodio metaborato tetrahidrato
CAS No.: 10555-76-7 Molecular Formula: NaBO2.4H2O Formula Weight: 137.86 (65.80anhy) Physical Form: -8 Mesh Crystalline Melting Point: ca 53° dec. MDL No.: MFCD00149205
Formula: BNaO₂·4H₂O
MW: 137.86 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 53 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149205
Núm. CAS: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6