Sodio metaborato tetrahidrato 98.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
211635000 211630025 211630100
ACRO211635000EA 67.6 EUR
ACRO211635000 ACRO211630025 ACRO211630100
Sodio metaborato tetrahidrato 98.5%, extra puro
Sodio metaborato tetrahidrato
Formula: BNaO₂·4H₂O
MW: 137.86 g/mol
Pto. de fusión: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149205
Núm. CAS: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.0 %