Sodio metaborato tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11803.0E
A11803.0C
A11803.36
A11803.0EEA
149
EUR
A11803.0E
A11803.0C
A11803.36
Sodio metaborato tetrahidrato ≥98%
Sodio metaborato tetrahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 10555-76-7
Molecular Formula: NaBO2.4H2O
Formula Weight: 137.86 (65.80anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 53° dec.
MDL No.: MFCD00149205
Formula:
BNaO₂·4H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149205 Núm. CAS: 10555-76-7 EINECS: 231-891-6 |