Neodimio (III) óxido 99,999 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de dineodimio, Óxido de neodimio (III), Óxido de neodimio
45566.14
45566.22
45566.14EA
358
EUR
45566.14
45566.22
Neodimio (III) óxido 99,999 REO basis, REacton®
Neodimio (III) óxido
Purity: 99.999%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Appearance: Pale blue
Melting Point: 2272°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
Formula:
Nd₂O₃ MW: 336.48 g/mol Pto. Ebullición: 3760 Pto. de fusión: 2272 °C Densidad: 7.24 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011134 Núm. CAS: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Índice Merck: 14,6450 |