Nitroacetato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14433.06
A14433.14
A14433.22
A14433.06EA
63.7
EUR
A14433.06
A14433.14
A14433.22
Nitroacetato de etilo ≥97%
Nitroacetato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 626-35-7
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Weak
Boiling Point: 93-95°/10mm
Beilstein Reference: 1210027
MDL No.: MFCD00007403
Formula:
C₄H₇NO₄ Pto. Ebullición: 93…95 °C (10 mmHg) Densidad: 1,202 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007403 Núm. CAS: 626-35-7 EINECS: 210-944-7 |