Nitroacetato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
185170050 185170250 185171000
ACRO185170050EA 67.6 EUR
ACRO185170050 ACRO185170250 ACRO185171000
Nitroacetato de etilo 98%
Nitroacetato de etilo
Formula: C₄H₇NO₄
Pto. Ebullición: 105…107 °C (25 mmHg)
Densidad: 1,199 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007403
Núm. CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Identification Passes test for Chlorides
Residue after ignition ≤0.1 %