Nitroacetato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
L18950.09
L18950.04
L18950.09EA
350
EUR
L18950.09
L18950.04
Nitroacetato de metilo ≥98%
Nitroacetato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 2483-57-0
Molecular Formula: C3H5NO4
Formula Weight: 119.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Ester-like
Boiling Point: 195-198°
Beilstein Reference: 1758670
MDL No.: MFCD00075480
Formula:
C₃H₅NO₄ Pto. Ebullición: 195…198 °C Densidad: 1,294 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075480 Núm. CAS: 2483-57-0 EINECS: 219-622-0 |