Ácido bórico 10 g/l en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
85765.360 85765.5020 85765.410 85765.260
PRLS85765.360EA 0 EUR
PRLS85765.360 PRLS85765.5020 PRLS85765.410 PRLS85765.260
Ácido bórico 10 g/l en solución acuosa
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM