Ácido bórico 40 g/l en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
MC306810.0500
MC306810.9010
MC306810.5000
PRLSMC306810.0500EA
0
EUR
PRLSMC306810.0500
PRLSMC306810.9010
PRLSMC306810.5000
Ácido bórico 40 g/l en solución acuosa
Ácido bórico
Formula:
B(OH)₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011337 Núm. CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 |