Cloruro de osmio (III) trihidrato ≥99.99% (metals basis) Os 52-56%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de osmio trihidrato, Osmio (III) cloruro trihidrato
33480.01
33480.03
33480.06
33480.01EA
135
EUR
33480.01
33480.03
33480.06
Cloruro de osmio (III) trihidrato ≥99.99% (metals basis) Os 52-56%, Premion®
Cloruro de osmio (III) trihidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 135296-80-9
Molecular Formula: Cl3Os.3H2O
Formula Weight: 350.60 (296.56anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red-black
Melting Point: dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011148
Formula:
Cl₃Os·H₂O MW: 314.6 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011148 Núm. CAS: 135296-80-9 EINECS: 236-587-7 UN: 3260 ADR: 8 III |