Cloruro de osmio (III) hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de osmio hidrato, Osmio (III) cloruro hidrato
318705000 318700025
ACRO318705000EA 186 EUR
ACRO318705000 ACRO318700025
Cloruro de osmio (III) hidrato
Cloruro de osmio (III) hidrato
Formula: Cl₃Os·H₂O
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149815
Núm. CAS: 14996-60-2
EINECS: 236-587-7
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to black Powder or crystals
Osmium (Os) 53 to 56 %