Pentanol (mezcla de isómeros), EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Amyl alcohol (mixture of isomers), Pentanol mixture of isomers, Pentanol (mixture of isomers)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22255.1000 8.22255.2500
8.22255.1000EA 51.15 EUR
8.22255.1000 8.22255.2500
Pentanol (mezcla de isómeros), EMPLURA®, Supelco®
Pentanol (mezcla de isómeros)
Formula: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 131
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002977
Núm. CAS: 30899-19-5
EINECS: 250-378-8
UN: 1105
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay isomers (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.808 - 0.812
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test