Tributilfenilestaño
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370230010 370230100 370230500
ACRO370230010EA 32.1 EUR
ACRO370230010 ACRO370230100 ACRO370230500
Tributilfenilestaño
Tributilfenilestaño
Formula: C₁₈H₃₂Sn
Pto. Ebullición: 125…128 °C (,1 mmHg)
Densidad: 1,125 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134394
Núm. CAS: 960-16-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %