2-Heptanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
154000010 154001000 154002500 154000051
ACRO154000010EA 175 EUR
ACRO154000010 ACRO154001000 ACRO154002500 ACRO154000051
2-Heptanona 98%
2-Heptanona
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 149…150 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009513
Núm. CAS: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,04683
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure