Ácido acrílico, low water content ≥99.5% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 2-propenoico
Estabilización:
estabilizado con mequinol
43359.K4
43359.AP
43359.K4EA
186
EUR
43359.K4
43359.AP
Ácido acrílico, low water content ≥99.5% estabilizado
Ácido acrílico
Stabilized with ca 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5%
CAS No.: 79-10-7
Molecular Formula: H2C=CHCO2H
Formula Weight: 72.06
Flash Point: 54°(130°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.051
Refractive Index: 1.4202
Odour: Pungent
Melting Point: ca 13°
Boiling Point: 138-139°
Solubility: Miscible with water, alcohols, ether
Beilstein Reference: 635743
Merck Reference: 14,130
UN No.: 2218
MDL No.: MFCD00004367
Formula:
C₃H₄O₂ MW: 72.06 g/mol Pto. Ebullición: 138…139 °C Pto. de fusión: ∼ 13 °C Densidad: 1.051 Pto. de inflamación: 54 °C (130 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004367 Núm. CAS: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8 II Índice Merck: 14,130 |