Ácido acrílico estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-propenoico
Estabilización: estabilizado con mequinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00181.0100 8.00181.0500 8.00181.1000 8.00181.9025
8.00181.0100EA 25.2 EUR
8.00181.0100 8.00181.0500 8.00181.1000 8.00181.9025
Ácido acrílico estabilizado, Sigma-Aldrich®
Ácido acrílico
Formula: C₃H₄O₂
MW: 72.06 g/mol
Pto. Ebullición: 141.6
Pto. de fusión: 13
Densidad: 1.06 g/cm³ (10 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004367
Núm. CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8 (3) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 13 °C
Molar Mass 72.06 g/mol
Boiling Point 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.8 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4224 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.9 - 19.8 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (72.06 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C DIN 51794
Synonyms 2-Propenoic acid, Acroleic acid
Hill Formula C3H4O2