Ácido acrílico 98% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Prop-2-enoic acid
164250010 164250025 164252500 164250100
ACRO164250010EA 90.2 EUR
ACRO164250010 ACRO164250025 ACRO164252500 ACRO164250100
Ácido acrílico 98% estabilizado, extra puro
Acrylic acid
Formula: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Pto. Ebullición: 139 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 13 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004367
Núm. CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 180 to 220 ppm MEHQ
Dimer ≤2.5 % diacrylic acid