Acrilamida-Bisacrilamida (19:1)
Proveedor: AMBION
Peligro
9022 9024
AMBI9022EA 0 EUR
AMBI9022 AMBI9024
Acrilamida-Bisacrilamida (19:1)
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III