Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% en solución acuosa
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
11BIAC2903 11BIAC2902
ICNA11BIAC2903EA 558 EUR
ICNA11BIAC2903 ICNA11BIAC2902
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% en solución acuosa
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III