Acrilato de etilo ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acrylic acid-ethyl ester
Estabilización:
estabilizado con mequinol
A15493.AE
A15493.AP
A15493.AEEA
35.3
EUR
A15493.AE
A15493.AP
Acrilato de etilo ≥99% estabilizado
Acrilato de etilo
Stabilized with ca 20 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 140-88-5
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Pungent
Melting Point: -71°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 773866
Merck Reference: 14,3759
UN No.: 1917
MDL No.: MFCD00009188
Formula:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Pto. Ebullición: 99…100 °C Pto. de fusión: –71 °C Densidad: 0.924 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009188 Núm. CAS: 140-88-5 EINECS: 205-438-8 UN: 1917 ADR: 3 II Índice Merck: 14,3759 |