Ácido nítrico 32,5%

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Nitric acid solution

MC305295.5000 MC305295.410
PRLSMC305295.5000EA 0 EUR
PRLSMC305295.5000 PRLSMC305295.410
Ácido nítrico 32,5%
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: ∼86 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,06610

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR