Sodio dodecilsulfato (SDS), LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
MQ100
1.18309.0025 1.18309.0100
1.18309.0025EA 976 EUR
1.18309.0025 1.18309.0100
Sodio dodecilsulfato (SDS), LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM