Tetrabutilamonio hidrogenosulfato, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
MQ100
1.18312.0025 1.18312.0100
1.18312.0025EA 533.94 EUR
1.18312.0025 MERC1.18312.0100
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric; calculated on dried substance) ≥ 99%
Identity (IR-spectrum) passes test
pH-value (10 %; water) ≤ 2
UV-transmission (200 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 70 %
UV-transmission (220 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 90 %
UV-transmission (250 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 98 %
Loss on drying (120 °C, vacuum) ≤ 2%